2-(4-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33128-1G
APOSOR33128-1GEA 216 CHF
APOSOR33128-1G
2-(4-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
2-(4-Iodophenoxy)pyrimidine
Formel: C₁₀H₇IN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01443687
CAS-Nummer: 330792-86-4