N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33126-1G OR33126-5G
APOSOR33126-1GEA 216 CHF
APOSOR33126-1G APOSOR33126-5G
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide
Formel: C₁₀H₁₀INO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01327898
CAS-Nummer: 23779-17-1