N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33121-1G OR33121-25G OR33121-5G
APOSOR33121-1GEA 216 CHF
APOSOR33121-1G APOSOR33121-25G APOSOR33121-5G
N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
N-(4-Methylbenzyl)urea
Formel: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01314625
CAS-Nummer: 54582-34-2