1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33118-1G OR33118-5G
APOSOR33118-1GEA 323 CHF
APOSOR33118-1G APOSOR33118-5G
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one 97%
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one
Formel: C₁₂H₁₄BrNO
MW: 268.16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08056661
CAS-Nummer: 178261-64-8