4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-[5-(4-Dimethylaminophenyl)-2-oxazolyl]benzeneboronic acid
OR3311-1G OR3311-250MG
APOSOR3311-1GEA 1800 CHF
APOSOR3311-1G APOSOR3311-250MG
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronsäure 97%
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronsäure
Formel: C₁₇H₁₇BN₂O₃
MW: 308.14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689479
CAS-Nummer: 380499-66-1