N-(4-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33106-1G OR33106-25G OR33106-5G
APOSOR33106-1GEA 216 CHF
APOSOR33106-1G APOSOR33106-25G APOSOR33106-5G
N-(4-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
N-(4-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
Formel: C₁₃H₁₆ClNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00793413
CAS-Nummer: 339015-92-8