4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33101-1G
OR33101-5G
OR33101-25G
APOSOR33101-1GEA
216
CHF
APOSOR33101-1G
APOSOR33101-5G
APOSOR33101-25G
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide 95%
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide
Formel:
C₉H₁₀Cl₂N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00664609 CAS-Nummer: 339014-78-7 |