2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33099-1G OR33099-5G
APOSOR33099-1GEA 323 CHF
APOSOR33099-1G APOSOR33099-5G
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol 95%
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol
Formel: C₁₀H₉NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128327
CAS-Nummer: 32277-91-1