(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33098-1G OR33098-5G
APOSOR33098-1GEA 216 CHF
APOSOR33098-1G APOSOR33098-5G
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one 95%
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one
Formel: C₁₅H₁₅NO
MW: 225,29 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00179142
CAS-Nummer: 138716-23-1