2-Amino-1-(2-naphthyl)-1-ethanone hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33096-1G OR33096-5G
APOSOR33096-1GEA 403 CHF
APOSOR33096-1G APOSOR33096-5G
2-Amino-1-(2-naphthyl)-1-ethanone hydrochloride 95%
2-Amino-1-(2-naphthyl)-1-ethanone hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₂ClNO
MW: 221,69 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08056659
CAS-Nummer: 38061-36-8