Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylchinolin-3-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33089-1G OR33089-5G
APOSOR33089-1GEA 216 CHF
APOSOR33089-1G APOSOR33089-5G
Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylchinolin-3-carboxylat 95%
Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylchinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₄H₁₅NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665075
CAS-Nummer: 53164-33-3