4-Benzyl-1(2H)-phthalazinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33063-1G OR33063-5G OR33063-25G
APOSOR33063-1GEA 216 CHF
APOSOR33063-1G APOSOR33063-5G APOSOR33063-25G
4-Benzyl-1(2H)-phthalazinone 95%
4-Benzyl-1(2H)-phthalazinone
Formel: C₁₅H₁₂N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00139376
CAS-Nummer: 32003-14-8