4-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33061-1G OR33061-25G OR33061-5G
APOSOR33061-1GEA 216 CHF
APOSOR33061-1G APOSOR33061-25G APOSOR33061-5G
4-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 95%
4-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile
Formel: C₁₁H₆ClNO₂
MW: 219,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00099688
CAS-Nummer: 39561-83-6