3-(4-Isopropylphenyl)-2-propen-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33055-1G
OR33055-5G
APOSOR33055-1GEA
403
CHF
APOSOR33055-1G
APOSOR33055-5G
3-(4-Isopropylphenyl)-2-propen-1-ol 95%
3-(4-Isopropylphenyl)-2-propen-1-ol
Formel:
C₁₂H₁₆O MW: 176,26 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08056650 CAS-Nummer: 274907-08-3 |