2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32998-1G
OR32998-5G
APOSOR32998-1GEA
403
CHF
APOSOR32998-1G
APOSOR32998-5G
2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide
Formel:
C₇H₆ClIN₂O MW: 296.5 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01315229 CAS-Nummer: 343373-23-9 |