3-(Benzyloxy)-2-methyl-4(1H)-pyridinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Benzyloxy)-2-methylpyridin-4(1H)-one
OR32987-1G
OR32987-5G
APOSOR32987-1GEA
121
CHF
APOSOR32987-1G
APOSOR32987-5G
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4(1H)-pyridinone 95%
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formel:
C₁₃H₁₃NO₂ MW: 215,25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00215656 CAS-Nummer: 61160-18-7 |