(4-Methoxybenzyl)malononitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(4-Methoxybenzyl)malononitrile
OR32986-1G
OR32986-5G
APOSOR32986-1GEA
293
CHF
APOSOR32986-1G
APOSOR32986-5G
(4-Methoxybenzyl)malononitril 95%
(4-Methoxybenzyl)malononitril
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O MW: 186,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00231623 CAS-Nummer: 5553-92-4 |