N-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-2-methoxybenzenecarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-(1-Hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-2-methoxybenzamide
OR32984-1G
OR32984-5G
APOSOR32984-1GEA
323
CHF
APOSOR32984-1G
APOSOR32984-5G
N-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-2-methoxybenzenecarboxamide 95%
N-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-2-methoxybenzenecarboxamide
Formel:
C₁₂H₁₇NO₃ MW: 223,27 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00665208 CAS-Nummer: 74201-13-1 |