Ethyl-4-chlor-8-methoxychinolin-3-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
OR32981-1G OR32981-5G
APOSOR32981-1GEA 76.6 CHF
APOSOR32981-1G APOSOR32981-5G
Ethyl-4-chlor-8-methoxychinolin-3-carboxylat 95%
Ethyl-4-chlor-8-methoxychinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₃H₁₂ClNO₃
MW: 265,70 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173395
CAS-Nummer: 27568-05-4