2-(Allyloxy)-3-methoxybenzenecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-2-(prop-2-en-1-yloxy)benzaldehyde
OR32970-1G
APOSOR32970-1GEA 247 CHF
APOSOR32970-1G
2-(Allyloxy)-3-methoxybenzenecarbaldehyde 95%
2-(Allyloxy)-3-methoxybenzenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03001271
CAS-Nummer: 23343-06-8