[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32938-1G OR32938-5G
APOSOR32938-1GEA 216 CHF
APOSOR32938-1G APOSOR32938-5G
[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Formel: C₁₃H₁₅NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973732
CAS-Nummer: 773870-17-0