2-Methyl-2-propanyl-(trans-4-hydroxycyclohexyl)carbamat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
tert-Butyl (trans-4-hydroxycyclohexyl)carbamate, trans-4-Aminocyclohexan-1-ol, N-BOC protected
OR3290-5G
APOSOR3290-5GEA
26.2
CHF
APOSOR3290-5G
2-Methyl-2-propanyl-(trans-4-hydroxycyclohexyl)carbamat 98%
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ MW: 215,28 g/mol Melting Pt: 169…173 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03844613 CAS-Nummer: 111300-06-2 |