Methyl-1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32897-1G
APOSOR32897-1GEA
522
CHF
APOSOR32897-1G
Methyl-1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylate 95%
Methyl-1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁N₃O₂ MW: 217,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02082748 CAS-Nummer: 220965-34-4 |