2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(2Z)-2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal
OR32855-1G
OR32855-5G
APOSOR32855-1GEA
323
CHF
APOSOR32855-1G
APOSOR32855-5G
2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde 95%
2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₂ClNO MW: 209.68 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04125587 CAS-Nummer: 86723-63-9 |