6-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32844-1G
OR32844-25G
OR32844-5G
APOSOR32844-1GEA
147
CHF
APOSOR32844-1G
APOSOR32844-25G
APOSOR32844-5G
6-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäure 95%
6-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäure
Formel:
C₁₁H₁₀O₄ MW: 206.1947 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00202057 CAS-Nummer: 57543-62-1 |