6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32842-1G OR32842-5G
APOSOR32842-1GEA 0 CHF
APOSOR32842-1G APOSOR32842-5G
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 95%
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Formel: C₈H₈O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00215511
CAS-Nummer: 16806-93-2