1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorbenzolchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
O-(2,4-Dichlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride, O-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride
OR32823-1G
OR32823-5G
APOSOR32823-1GEA
216
CHF
APOSOR32823-1G
APOSOR32823-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorbenzolchlorid 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorbenzolchlorid
Formel:
C₇H₈Cl₃NO MW: 228,5000 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01114586 CAS-Nummer: 51572-93-1 |