4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32815-1G OR32815-250MG
APOSOR32815-1GEA 394 CHF
APOSOR32815-1G APOSOR32815-250MG
4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95%
4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Formel: C₆H₉N₃O
MW: 139,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00138484
CAS-Nummer: 821016-54-0