4-tert-Butylbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol
OR3280-100G
APOSOR3280-100GEA 149 CHF
APOSOR3280-100G
4-tert-Butylbenzylalkohol 98%
4-tert-Butylbenzylalkohol
Formel: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Siedepunkt: 139…140 °C/20mmHg
Dichte: 0.928 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004662
CAS-Nummer: 877-65-6
EINECS: 212-894-1