Ethyl-1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32796-1G
OR32796-5G
APOSOR32796-1GEA
367
CHF
APOSOR32796-1G
APOSOR32796-5G
Ethyl-1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O₃ MW: 262,31 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973727 CAS-Nummer: 886360-68-5 |