4-Brom-3-thiophencarbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3277-5G
APOSOR3277-5GEA
0
CHF
APOSOR3277-5G
4-Brom-3-thiophencarbaldehyd
4-Brom-3-thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₃BrOS MW: 191,05 g/mol Siedepunkt: 96 °C/5mmHg Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01318960 CAS-Nummer: 18791-78-1 |