Methyl-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32765-1G OR32765-5G
APOSOR32765-1GEA 403 CHF
APOSOR32765-1G APOSOR32765-5G
Methyl-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 95%
Methyl-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₆ClNO₃
MW: 293,75 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00975047
CAS-Nummer: 338748-81-5