Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32750-5G
APOSOR32750-5GEA 582 CHF
APOSOR32750-5G
Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₄ClN₃O₂
MW: 255,71 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00664522
CAS-Nummer: 339276-34-5