N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32748-1G
APOSOR32748-1GEA
403
CHF
APOSOR32748-1G
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide
Formel:
C₁₀H₉Cl₂NO₂ MW: 246,09 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01935966 CAS-Nummer: 65925-78-2 |