N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32747-1G
OR32747-5G
APOSOR32747-1GEA
403
CHF
APOSOR32747-1G
APOSOR32747-5G
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide
Formel:
C₁₀H₁₀ClNO₂ MW: 211,65 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00232082 CAS-Nummer: 65925-79-3 |