6-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32729-1G OR32729-5G
APOSOR32729-1GEA 195 CHF
APOSOR32729-1G APOSOR32729-5G
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00202032
CAS-Nummer: 57543-71-2