6-Chloro-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32728-1G
OR32728-5G
APOSOR32728-1GEA
323
CHF
APOSOR32728-1G
APOSOR32728-5G
6-Chloro-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
6-Chloro-2H-chromene-3-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₆ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052359 CAS-Nummer: 57543-67-6 |