3-Brom-2-formylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
OR3272-1G OR3272-500MG
APOSOR3272-1GEA 73.1 CHF
APOSOR3272-1G APOSOR3272-500MG
3-Brom-2-formylpyridin
3-Brom-2-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Melting Pt: 62…63 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07781220
CAS-Nummer: 405174-97-2