4'-Chloracetophenonoxim 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(4-Chlorophenyl)-1-ethanone oxime
OR32714-1G
OR32714-25G
OR32714-5G
APOSOR32714-1GEA
216
CHF
APOSOR32714-1G
APOSOR32714-25G
APOSOR32714-5G
4'-Chloracetophenonoxim 95%
4'-Chloracetophenonoxim
Formel:
C₈H₈ClNO MW: 169,61 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02609517 CAS-Nummer: 1956-39-4 |