1-(3-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32702-1G
APOSOR32702-1GEA
216
CHF
APOSOR32702-1G
1-(3-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 95%
1-(3-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O Melting Pt: 29…32 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00468694 CAS-Nummer: 31992-43-5 |