2-Brom-5-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3270-100G OR3270-25G OR3270-5G
APOSOR3270-100GEA 115 CHF
APOSOR3270-100G APOSOR3270-25G APOSOR3270-5G
2-Brom-5-hydroxybenzaldehyd
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Melting Pt: 130…135 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03033065
CAS-Nummer: 2973-80-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III