3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Dimethylamino)-1-(pyrazin-2-yl)prop-2-en-1-one
OR32689-1G
OR32689-5G
APOSOR32689-1GEA
645
CHF
APOSOR32689-1G
APOSOR32689-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one
Formel:
C₉H₁₁N₃O MW: 177,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02325230 CAS-Nummer: 111781-53-4 |