3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32675-1G OR32675-5G
APOSOR32675-1GEA 323 CHF
APOSOR32675-1G APOSOR32675-5G
3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione 95%
3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione
Formel: C₁₄H₁₆O₂
MW: 216,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425758
CAS-Nummer: 29638-71-9