3-Bromo-2-furaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromofuran-2-carbaldehyde
OR3266-1G OR3266-5G
APOSOR3266-1GEA 69.6 CHF
APOSOR3266-1G APOSOR3266-5G
3-Bromo-2-furaldehyde 96%
3-Bromo-2-furaldehyde
Formel: C₅H₃BrO₂
MW: 174,99 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368224
CAS-Nummer: 14757-78-9