1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32658-1G
OR32658-5G
APOSOR32658-1GEA
645
CHF
APOSOR32658-1G
APOSOR32658-5G
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Methyl-2-(4-methylpiperazino)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₅H₁₉N₃O MW: 257.34 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05663789 CAS-Nummer: 886360-89-0 |