6-(Methoxymethyl)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32640-1G OR32640-25G OR32640-5G
APOSOR32640-1GEA 216 CHF
APOSOR32640-1G APOSOR32640-25G APOSOR32640-5G
6-(Methoxymethyl)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
6-(Methoxymethyl)-2-methyl-4-pyrimidinol
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00087858
CAS-Nummer: 38249-50-2