2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32621-1G
APOSOR32621-1GEA 184 CHF
APOSOR32621-1G
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol 97%
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol
Formel: C₉H₁₁ClO₂
MW: 186,64 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00172032
CAS-Nummer: 1200-15-3