2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32612-1G
OR32612-5G
APOSOR32612-1GEA
216
CHF
APOSOR32612-1G
APOSOR32612-5G
2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(4-phenylpiperazino)propanenitrile
Formel:
C₁₄H₁₉N₃ MW: 229,33 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00202004 CAS-Nummer: 92326-91-5 |