7-Chloro-2H-[1,4]benzothiazin-3(4H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32602-5G
APOSOR32602-5GEA 323 CHF
APOSOR32602-5G
7-Chloro-2H-[1,4]benzothiazin-3(4H)-one 95%
7-Chloro-2H-[1,4]benzothiazin-3(4H)-one
Formel: C₈H₆ClNOS
MW: 199,67 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00127344
CAS-Nummer: 5333-05-1