1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32597-1G OR32597-5G
APOSOR32597-1GEA 403 CHF
APOSOR32597-1G APOSOR32597-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Formel: C₈H₆Cl₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07698585
CAS-Nummer: 113337-38-5